Jars, wide mouth, with screw cap
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
P202/21 P202/22 P202/23 P202/24 P202/25 P202/26 P202/23G808/08 P202/26P515/35 P202/22G808/07 P202/24P515/35
MURRP202/21EA 74.3 EUR InStock
MURRP202/21 MURRP202/22 MURRP202/23 MURRP202/24 MURRP202/25 MURRP202/26 MURRP202/23G808/08 MURRP202/26P515/35 MURRP202/22G808/07 MURRP202/24P515/35
Jars, wide mouth, with screw cap
Pots Pots à usage général
Jars, made of HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available complete with screw cap or without screw cap
Wide mouth universal containers for creams, semi solid substances, crystals, powders and granulates.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité