L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Liquid Nitrogen Transfer Vessels
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TY509X1 TY509X4 TY509X2 TY509X3
BARNTY509X1EA 1510 EUR InStock
BARNTY509X1 BARNTY509X4 BARNTY509X2 BARNTY509X3
Liquid Nitrogen Transfer Vessels
Dewars et récipients cryogéniques
Designed for storing and dispensing small amounts of liquid nitrogen.
  • Lightweight aluminum dewars assure low-static evaporation rates
  • Compact Thermo 5 and 10 dewars feature a convenient handle for pouring and for use in applications where only small quantities of liquid nitrogen are needed
  • Thermo 10, 20 and 30 can be fitted with self-pressurized withdrawal accessory devices to easily dispense LN2 without pouring
  • Optional withdrawal device, 12 ml dipper and wheeled accessory cart
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité