Polymethylmethacrylate standards, GPC/SEC columns calibration
Fournisseur: VARIAN
PL2020-0100 PL2022-2001 PL2022-2005 PL2022-3001 PL2022-3005 PL2022-5001 PL2022-5005 PL2022-6001 PL2022-6005 PL2022-7001 PL2022-7005 PL2022-8001 PL2022-9001 PL2022-9005 PL2023-0001 PL2023-1001 PL2023-1005 PL2023-2001 PL2023-3001 PL2023-3005 PL2023-4001 PL2023-4005 PL2023-5001 PL2023-5005 PL2023-5010 PL2023-6001 PL2023-7001 PL2023-7005 PL2023-7010 PL2023-8001 PL2023-8005 PL2023-9001 PL2023-9005 PL2023-9010 PL2024-0001 PL2024-0005 PL2024-0010 PL2024-1001 PL2024-1005 PL2024-1010 PL2024-2001 PL2024-2005 PL2024-2010
VARIPL2020-0100EA 1130 EUR InStock
VARIPL2020-0100 VARIPL2022-2001 VARIPL2022-2005 VARIPL2022-3001 VARIPL2022-3005 VARIPL2022-5001 VARIPL2022-5005 VARIPL2022-6001 VARIPL2022-6005 VARIPL2022-7001 VARIPL2022-7005 VARIPL2022-8001 VARIPL2022-9001 VARIPL2022-9005 VARIPL2023-0001 VARIPL2023-1001 VARIPL2023-1005 VARIPL2023-2001 VARIPL2023-3001 VARIPL2023-3005 VARIPL2023-4001 VARIPL2023-4005 VARIPL2023-5001 VARIPL2023-5005 VARIPL2023-5010 VARIPL2023-6001 VARIPL2023-7001 VARIPL2023-7005 VARIPL2023-7010 VARIPL2023-8001 VARIPL2023-8005 VARIPL2023-9001 VARIPL2023-9005 VARIPL2023-9010 VARIPL2024-0001 VARIPL2024-0005 VARIPL2024-0010 VARIPL2024-1001 VARIPL2024-1005 VARIPL2024-1010 VARIPL2024-2001 VARIPL2024-2005 VARIPL2024-2010
Polymethylmethacrylate standards, GPC/SEC columns calibration
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Polymethylmethacrylate (PMMA) standards are extremely versatile as they can be used for organic GPC with a wide range of medium polarity eluents, such as tetrahydrofuran, toluene, methyl ethyl ketone and ethyl acetate.
  • Many solvent options increase applicability
  • Stringent quality control improves performance
  • Proprietary manufacturing methods ensure consistent supply
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité