Racks for Revco™ UxF and HERAfreeze™ HFU T Freezers
Fournisseur: REVCO TECHNOLOGIES
398329 1950518 1950519 398328 1950519 1950518 920099
479-1772EA 238 EUR InStock
479-1772 REVC1950518 479-1770 479-1771 HERA1950519 HERA1950518 HERA920099
Racks for Revco™ UxF and HERAfreeze™ HFU T Freezers
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™ Racks for Revco™ UxF and HERAfreeze™ HFU T Freezers. Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deep well formats.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité