Portoirs pour microplaques pour congélateurs revco UxF et HERAfreeze® HFU T
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™
HERA1950639EA 248 EUR InStock
HERA1950639 738-0182 738-0201 HERA1950522 738-0202 HERA398335 HERA398323 HERA398334 HERA398322 HERA398333 HERA398321
Portoirs pour microplaques pour congélateurs revco UxF et HERAfreeze® HFU T
Portoirs Portoirs pour microplaques
Maximise the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™, racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B freezers. Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité