L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Slide mailers
Fournisseur: MARIENFELD
5600065 5610067
MARI5600065EA 63 EUR InStock
MARI5600065 MARI5610067
Slide mailers
Verzenddoosjes voor objectglaasjes
Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
  • Secure closure and space for ²/₅ slides
  • Break resistant rails for easy accommodation
  • Transport of slides without contacting each other
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité