Hoffmann clips
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
L141/01 L141/02 L141/03 L141/04 L141/05
MURRL141/01EA 13.9 EUR InStock
MURRL141/01 MURRL141/02 MURRL141/03 MURRL141/04 MURRL141/05
Hoffmann clips
Pinces Clips pour tubes
Bunsen screw clip, nickel plated brass fitted with protection plate and hinged bottom bar.
  • Spanning width = Width of gate
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité