Centrifuge tubes, glass
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
G131/01 G131/71 G138/01 G132/01
525-0034EA 13.4 EUR InStock
525-0034 MURRG131/71 MURRG138/01 MURRG132/01
Centrifuge tubes, glass
Tubes Tubes à centrifuger
Soda glass.
  • Conical or cylindrical
  • With or without graduations and rim
  • Withstand forces up to 1300×g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité