L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Watch glasses
Fournisseur: MURRAY S
G850/01 G850/02 G850/03 G850/04 G850/05
MURRG850/01EA 38.5 EUR InStock
MURRG850/01 MURRG850/02 MURRG850/03 MURRG850/04 MURRG850/05
Watch glasses
Verres de montre
Made of glass.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Quick and easy to clean
With ground edges for covering beakers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité