Barcode reader
Fournisseur: Mettler-Toledo
METT21901297EA 730 EUR InStock
METT21901297
Barcode reader
Systèmes de code-barres
General purpose corded handheld linear imager barcode reader.
Informations de commande: Requires cable, null modem adapter and power supply unit for operation (not included in delivery).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité