Papiers bonds pour salle blanche, BCR®
Fournisseur: BERKSHIRE
B85A4WH250/10 B104A4W25010 B85A4PK25010 B104A3WH.250/5 B85A4GN25010 B85A4BL25010 B85A4YL25010 B85A3BL2505 B68A4WH25010 B68A4BL25010 B104A4B25010 B85A3WH2505
BERKB85A4WH250/10EA 24.7 EUR InStock
BERKB85A4WH250/10 818-0291 818-0294 BERKB104A3WH.250/5 818-0293 BERKB85A4BL25010 818-0295 BERKB85A3BL2505 BERKB68A4WH25010 BERKB68A4BL25010 BERKB104A4B25010 BERKB85A3WH2505
Papiers bonds pour salle blanche, BCR®
Papiers
Le papier BCR® Bond est en pure cellulose de qualité et est recouvert afin de réduire la libération de particules et de fibres. Il existe dans un grand nombre de poids et de couleurs pour s'adapter à chaque besoin. Ils sont recommandés pour une utilisation dans des salles blanches ISO classe 3 - 7.
  • En cellulose
  • Faible émission de particules et fibres
  • Double emballage pour des questions de propreté
  • Les surfaces lisses réduisent la contamination particulaire
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité