L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Isolator cleaning system, EasyClean® 360
Fournisseur: BERKSHIRE
EC360.ICT.1 EC360.EC.6 EC360.EC.ST20 EC360.NW.40
BERKEC360.ICT.1EA 591 EUR InStock
BERKEC360.ICT.1 BERKEC360.EC.6 BERKEC360.EC.ST20 BERKEC360.NW.40
Isolator cleaning system, EasyClean® 360
Serpillières
For efficient cleaning of compounding isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments is critical to the quality and purity of compounded products. The EasyClean® 360 System includes a light-weight, maneuverable cleaning tool along with easy-to-use laundered polyester knit covers. The padded knit cover and rounded edges of the mop head insure the tool does not scratch or damage surfaces.
EasyClean® 360 Isolator Cleaning Tool:
Durable, mirror finish, stainless steel mop head swivels 360° for easy maneuverability
Head can be locked for 180° swivel whenMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité