HPLC columns, Syncronis™ C8
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
97205-254030 97205-253030 97205-154630 97205-104630 97205-254630 97205-014001 97202-102130 97202-052130 97203-104630 97203-154630
HYPE97205-254030EA 1040 EUR InStock
HYPE97205-254030 HYPE97205-253030 HYPE97205-154630 HYPE97205-104630 HYPE97205-254630 HYPE97205-014001 HYPE97202-102130 HYPE97202-052130 HYPE97203-104630 HYPE97203-154630
HPLC columns, Syncronis™ C8
Colonnes pour chromatographie
These columns are recommended for analytes with medium hydrophobicity or when a less hydrophobic phase is required to obtain optimum retention. Hydrophobic interactions are reduced compared with C18, allowing compounds to elute quicker from the column.
  • Highly pure, high surface area silica
  • Double endcapped for extra surface coverage
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 10%
pH range: 2 - 8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité