HPLC columns, Syncronis™ aQ
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Syncronis™
HYPE97305-013001EA 560 EUR InStock
HYPE97305-013001 HYPE97305-012101 HYPE97305-014001 HYPE97305-053030 HYPE97302-052130 HYPE97305-154630 HYPE97305-102130 HYPE97305-104630 HYPE97302-102130 HYPE97303-103030 HYPE97303-154630 HYPE97303-104630 HYPE97305-254630
HPLC columns, Syncronis™ aQ
Colonnes pour chromatographie
These polar endcapped C18 columns provide a controlled interaction mechanism by which polar analytes can be retained and resolved.
  • Stable in 100% aqueous mobile phase
  • Enhanced retention of polar compounds
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 19%
pH range: 2 - 8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité