HPLC columns, Syncronis™ Phenyl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
97905-254630 97902-052130 97905-154630
HYPE97905-254630EA 1050 EUR InStock
HYPE97905-254630 HYPE97902-052130 HYPE97905-154630
HPLC columns, Syncronis™ Phenyl
Colonnes pour chromatographie
These columns provide alternative selectivity to C18 and are particularly useful for retention of aromatic compounds.
  • Double endcapped for extra surface coverage
  • Highly inert towards basic compounds
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 11%
pH range: 2 - 8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité