Lingettes lave-blessure
Fournisseur: ORKLA CARE
3227 323700
118-0025EA 17.3 EUR InStock
118-0025 118-0250
Lingettes lave-blessure
Matériel de premiers secours Produits de premiers secours
Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (0,9% NaCl), are intended for the mechanical cleansing of minor wounds when clean tap water is not available.
  • Tissues are packed in sealed sachets, which prevent leakage and guarantee sterility
  • Savett sachets are packed in a refill box
  • Salvequick cleansers fit into first-aid-stations
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité