Bloodstopper, 4-in-1
Fournisseur: Orkla
118-0018EA 10.5 EUR InStock
118-0018 118-0022
Bloodstopper, 4-in-1
Matériel de premiers secours Pansements
Ce pansement universel stérile se compose de deux bandages élastiques (la version mini comporte un seul bandage) et d'une compresse avec une surface non-adhérente. La compresse est cousue sur l'un des bandages. Le pansement est emballé dans un sachet sur lequel est imprimé les instructions claires et imagées. Le stop-sang s'utilise dans les situations de premiers secours. Il possède quatre fonctions :
  • Pansement compressif pour saignement important
  • Pansement de protection pour blessures superficielles
  • Pansement pour brûlure (surface non-adhérente de la compresse)
  • Attelle temporaire
Grâce à sa polyvalence, le stop-sang peut remplacer les pansements classiques de premiers secours, par ex. bandages élastiques, bandages triangulaires, petits et grands pansements.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité