Tubing, PVC, with reinforcing
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
L801/02 L801/03 L801/04 L801/05 L801/06 L801/07
MURRL801/02EA 58.1 EUR InStock
MURRL801/02 MURRL801/03 MURRL801/04 MURRL801/05 MURRL801/06 MURRL801/07
Tubing, PVC, with reinforcing
Tuyaux Transfer Tubing
PVC, clear, reinforced.
  • Non toxic
This tubing is both flaxible and strong with terylene mesh reinforced wall.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité