Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Fournisseur: SciLabware
703-02 703-03 703-04 703-01
BIBB703-02EA 204 EUR InStock
BIBB703-02 BIBB703-03 BIBB703-04 212-7472
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Adaptateurs Adaptateurs pour tubes filetés
Made of borosilicate glas.
  • Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
  • Unbagged
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL® joints.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité