Single channel micro pipettes, variable volume, Acura® manual 825
Fournisseur: Socorex
Acura®
613-7250EA 734 EUR InStock
613-7250 613-7252 613-7251 613-4876 613-4877 SOCO825.TRIO.V 613-7247 613-4870 613-4871 613-7246 613-4874 613-4875 613-7249 613-4872 613-4873 613-7248
Single channel micro pipettes, variable volume, Acura® manual 825
Pipettes Pipetteurs
Manual pipettes for all applications
  • Single-handed volume setting
  • Precision digital display visible at all time
  • Justip™ adjustable tip ejector fitting most tips
Information de livraison: The Multisets include: Three Acura® 825 manual adjustable pipettes, Qualitips® samples, QC certificates, operating instructions
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité