Multi-channel pipettes, variable volume, Acura® manual 855
Fournisseur: SOCOREX ISBA
855.12.350 855.12.050 855.12.010 855.08.350 855.08.050 855.08.010 855.08.200 855.12.200 855.08.100
613-0572EA 803 EUR InStock
613-0572 613-0570 613-0569 613-0568 613-0566 613-0565 613-0567 613-0571 SOCO855.08.100
Multi-channel pipettes, variable volume, Acura® manual 855
Pipettes Micropipettes
These pipettes are equipped with a precision setting mechanism and therefore continuously adjustable down to a very fine volume resolution. The line offers 8- and 12-channel models with volumes ranging from 0,5 to 350 µl.
  • Single-handed volume setting
  • Click stops, together with freely rotating Smartie plunger button cap secure setting stability while pipetting
  • Extend pipetting possibilities in microplates
  • Completely autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité