Pipette fillers, manual, Profillette™ 406
Fournisseur: SOCOREX ISBA
406.002 406.025 406.300 406.010
SOCO406.002EA 15.2 EUR InStock
SOCO406.002 SOCO406.025 SOCO406.300 SOCO406.010
Pipette fillers, manual, Profillette™ 406
Pipettes Pipeteurs
Low cost, easy to use pipette fillers suitable for graduated glass and plastic pipettes.
  • For one-hand pipetting
  • Easy filling and dispensing: Rotate wheel to aspirate
  • Fast release by pressing air inlet valve button, or gradual release by gently turning wheel
  • Air inlet valve for fast distribution
  • Colour coding per size
  • Maintenance free
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité