Volumetric flasks, class B, PP
Fournisseur: Vitlab
VITL671891_UEA 11.7 EUR InStock
VITL671891_U VITL676891 VITL673891_U VITL677891_U VITL672891_U VITL675891 VITL674891_U
Volumetric flasks, class B, PP
Ballons Fioles jaugées
PP, highly transparent, with PP screw cap.
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Thermal stress up to 60 °C does not permanently exceed the tolerance limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité