SPE columns, CHROMABOND® C18 Hydra
Fournisseur: Macherey-Nagel
CHROMABOND®
MANA730301EA 226 EUR InStock
MANA730301 MANA730300 MANA730299 MANA730297 MANA730296 MANA732295 MANA738294.100M
SPE columns, CHROMABOND® C18 Hydra
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® C18 Hydra is a special octadecyl modified silica phase for more polar analytes in SPE.
  • Slightly polar
  • Hydrophobic and strong secondary interactions with polar groups of the analytes
  • Suitable for nonpolar and polar substances from water
Recommended for more polar compounds like pesticides and their polar degradation products, phenols, phenoxycarboxylic acids, nitroaromatics and pharmaceuticals.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité