Size exclusion chromatography columns, PL aquagel-OH™ preparative
Fournisseur: Agilent Technologies
VARIPL1249-6150EA 4880 EUR InStock
VARIPL1249-6150 VARIPL1249-6160 VARIPL1249-6120 VARIPL1249-6140 VARIPL1220-6130 VARIPL1249-6101 VARIPL1249-6100 VARIPL1249-1120
Size exclusion chromatography columns, PL aquagel-OH™ preparative
Colonnes pour chromatographie
These PL aquagel-OH preparative columns are used in fractionation of wide variety of water-soluble samples based on their size in solution.
  • High loading maximises sample throughput
  • Up to 10 times scale-up maximises yield
These columns and associated guard columns enable rapid and convenient scale-up from analytical separations. The columns are packed with the same robust macroporous particles as the analytical column range.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité