Colonnes HPLC, Accucore™ 150-Amide-HILIC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
16726-012105 16726-052130 16726-053030 16726-102130 16726-103030 16726-104630 16726-152130 16726-153030 16726-154630 16726-157569 16726-252130
554-2351EA 685 EUR InStock
554-2351 554-2336 554-2337 554-2339 554-2340 554-2341 554-2342 554-2343 554-2344 554-2346 554-2345
Colonnes HPLC, Accucore™ 150-Amide-HILIC
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont conçues pour la séparation des biomolécules hydrophiles en mode HILIC. Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par des particules inférieures à 2 µm.
  • Séparations rapides avec une résolution élevée
  • Pertes de charge faibles
  • Recommandées pour les biomolécules hydrophiles telles que les glycanes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité