Tapis antifatigue pour salle blanche, Ergomat® AFS Complete
Fournisseur: Ergomat
Ergomat®
ERGOSX0409EA 718 EUR InStock
ERGOSX0409 ERGOSX0309 ERGOSX0404 ERGOSX0204 ERGOSX0303 115-0958 115-0959 115-0976 115-0977 115-0961 115-0962 115-0963 ERGOSTF0409 ERGOSTF0309 115-0964 ERGOSTF0404 115-0960 ERGOSTF0204 ERGOSTF0303 ERGOSX0312 ERGOSX0212 115-0969 115-0965 115-0966 115-0967 115-0968 115-0972 115-0973 115-0974 115-0975 115-0970 115-0971 ERGOSTF0312 ERGOSTF0212
Tapis antifatigue pour salle blanche, Ergomat® AFS Complete
Tapis de sol Tapis anti-fatigue
Le tapis antistatique Ergomat® AFS Complete est en polyuréthane pur et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute et les douleurs physiques. Ce tapis est destiné à toutes les zones sèches et humides où les matériaux ignifuges et antistatique sont importants. Grande résistance chimique en cas de déversement de produits chimiques ou d'huile. La version lisse est idéale pour les zones où des chariots sont utilisés.
  • Partie supérieure avec bulles ou en version lisse
  • Ignifuges, résistance modérée aux huiles et liquides
  • Les bords biseautés empêchent le tapis de se courber, évitant ainsi les risques de chute
  • Matières premières vierges pour une durabilité garantie et des avantages ergonomiques
  • Tapis solide partout, aucune bulle creuse s'enfonçant
  • Antistatique, sans silicone et sans latex
Utilisables en salles blanches de classe ISO 5 (100).
Couleur : anthracite
If the mat is exposed to liquids, it must be wiped off promptly to ensure a long-lasting performance. We recommend the Ergomat Nitril product line for any wet and damp work environments.
Certifications: Conformes aux normes EN ISO
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité