Wash bottles, narrow or wide neck
Fournisseur: VITLAB
94993 93793 95093 93993 95193 94193
VITL94993EA 7.3 EUR InStock
VITL94993 VITL93793 VITL95093 VITL93993 VITL95193 VITL94193
Wash bottles, narrow or wide neck
Flacons Pissettes
PP, translucent, screw cap and spray tube made from PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité