Wash bottles, narrow or wide neck
Fournisseur: VITLAB
95188 94688 94188
VITL95188EA 125 EUR InStock
VITL95188 VITL94688 VITL94188
Wash bottles, narrow or wide neck
Flacons Pissettes
Made of LDPE, translucent, screw cap and spray tube from PP.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité