Masques respiratoires filtrant les particules, FFP1/FFP2/FFP3, Classic
Fournisseur: Moldex
2405 236515 2400 2555 236015
111-0533EA 97.5 EUR InStock
111-0533 111-0525 111-0532 111-1143 111-1142
Masques respiratoires filtrant les particules, FFP1/FFP2/FFP3, Classic
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Ces masques FFP classiques protègent contre la poussière, la brume et les fumées.
  • Masque FFP à forme éprouvée et durable
  • DuraMesh®: Structure durable et solide, le masque garde sa forme
  • ActivForm®: Aucun clip de nez nécessaire
  • Lanière à boucle pour une installation et un retrait rapides, simples et sûrs
Certifications: EN 149:2001+A1:2009.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité