Bouchons d'oreilles à usage unique, SparkPlugs®
Fournisseur: Moldex
7825 785001 7800 7802 7801 785002 787001
111-1174EA 72.7 EUR InStock
111-1174 111-1175 111-1171 111-1173 111-1172 MOLD785002 MOLD787001
Bouchons d'oreilles à usage unique, SparkPlugs®
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Les SparkPlugs® sont fabriqués en matière molle qui se raffermit pour l'insertion.
  • Forme conique qui s'insère aisément dans le conduit auditif
  • Positionnement en douceur et sans pression
  • Couleurs vives et attrayantes
SNR: 35 dB
Certifications: EN 352-2:2002
Informations de commande: Également disponible en distributeur hygiénique via le MoldexStation.
Attention: * One size fits all.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité