Dropping bottles, LDPE
Fournisseur: VITLAB
94587 94687 94987 95087 95187
VITL94587EA 94 EUR InStock
VITL94587 VITL94687 VITL94987 VITL95087 VITL95187
Dropping bottles, LDPE
Flacons Flacons compte-gouttes
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité