Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps
Fournisseur: VITLAB
94589 94689 94989 95089 95189
VITL94589EA 60 EUR InStock
VITL94589 VITL94689 VITL94989 VITL95089 VITL95189
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps
Flacons Flacons en plastique
LDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Flexible material with good resilience
  • Food safe
  • FDA conform
With high shoulders.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité