SPE columns, CHROMABOND® CN
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730061 730063
MANA730061EA 243 EUR InStock
MANA730061 MANA730063
SPE columns, CHROMABOND® CN
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® CN is a cyanopropyl modified silica phase for solid phase extraction.
  • Polar to mid-polar phase
  • Weak hydrophobic and selective interactions by the high electron density of the CN group
  • Suitable for polar and aromatic compounds
Recommended for substances with a high electron density like cyclosporins or for polar carbohydrates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité