Disposable earplugs, MelLows®
Fournisseur: Moldex
7625 7650 7600
MOLD7625EA 74.8 EUR InStock
MOLD7625 MOLD7650 MOLD7600
Disposable earplugs, MelLows®
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Earplugs made from soft PU-foam for protection against lower noise levels.
SNR: 22 dB
Certifications: EN 352-2:2002
Informations de commande: Also available in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Conditionnement: In pairs.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité