SPE columns, CHROMABOND® C18 f (fast flow)
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730402 730008 730009 730403
MANA730402EA 149 EUR InStock
MANA730402 554-6595 MANA730009 MANA730403
SPE columns, CHROMABOND® C18 f (fast flow)
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® C18 f is an octadecyl modified silica for a fast flow application in SPE.
  • Nonpolar
  • Hydrophobic and secondary interactions with polar groups of the analytes
  • Suitable for nonpolar and slight polar substances
  • Fast flow characteristic for viscous matrices like waste water
Recommended for nonpolar compounds with polar groups like pesticides, PCBs, pharmaceuticals and food ingredients from viscous matrices.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité