SPE columns, CHROMABOND® OH (Diol)
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730418 730053
MANA730418EA 142 EUR InStock
MANA730418 MANA730053
SPE columns, CHROMABOND® OH (Diol)
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® OH is a diol modified silica phase for SPE.
  • Polar phase
  • Distinct hydrogen bonds
  • Interaction with polar compounds
Recommended for polar substances like antibiotics and prostaglandins.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité