SPE columns, CHROMABOND® C₆H₅
Fournisseur: Macherey-Nagel
CHROMABOND®
MANA730084EA 166 EUR InStock
MANA730084
SPE columns, CHROMABOND® C₆H₅
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® C₆H₅ is a phenyl modified silica phase for SPE.
  • Polarity similar to C8 phase
  • In addition to hydrophobic interactions selective π-π interactions by the phenyl ring are possible
  • Especially suitable for aromatic substances
Recommended for aromatic compounds like phenols or nitroaromatics.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité