HPLC columns, NUCLEOSIL® C4
Fournisseur: Macherey-Nagel
NUCLEOSIL®
MANA721083.30EA 145 EUR InStock
MANA721083.30 MANA721916.30 MANA720059.46 MANA720096.46 MANA720059.40
HPLC columns, NUCLEOSIL® C4
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® C4 is butyl modified silica phase for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Weakly hydrophobic, strongly polar, endcapped phase for RP and ion-pairing chromatography
  • Separation mechanism based on weakly hydrophobic (van der Waals) and residual silanol interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité