2,4,7,9-Tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol
T0724-25G T0724-500G
TCIAT0724-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0724-25G TCIAT0724-500G
2,4,7,9-Tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol ≥95.0% (par GC)
2,4,7,9-Tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol
Formule: C₁₄H₂₆O₂
MW: 226,3550 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008942
Numéro CAS: 126-86-3
EINECS: 204-809-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c023fdaa688749b60b93f2922f8257ce8d443c&vid=a0c023fdaa688749b60b93f2922f8257ce8d443c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0% (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité