Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥99% (99.9%-Eu)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
93-6328-1G 93-6328-5G
STRE93-6328-1GEA 62 EUR InStock
STRE93-6328-1G STRE93-6328-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥99% (99.9%-Eu)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formule: C₃₃H₅₇EuO₆
Point d'ébullition: 275 °C (dec.)
Point de fusion: 188…189 °C
Numéro MDL: MFCD00000019
Numéro CAS: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité