Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
STRE29-3000-1GEA 47 EUR InStock
STRE29-3000-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formule: C₂₂H₃₈CuO₄
MW: 430,08 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C/ 88 °C (0,05 mmHg) (dec./ subl.)
Point de fusion: 198 °C
Numéro MDL: MFCD00058920
Numéro CAS: 14040-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité