Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
41909.06 41909.14
41909.06EA 797 EUR InStock
41909.06 41909.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (base métaux)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Purity: 99.7% CAS No.: 63370-90-1 Molecular Formula: C44H76HfO8 Formula Weight: 910.5 Physical Form: Powder Melting Point: 315° MDL No.: MFCD01863471
Formule: C₄₄H₇₆HfO₈
Point de fusion: 315 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863471
Numéro CAS: 63370-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité