Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25284.03 B25284.06 B25284.14
B25284.03EA 36.9 EUR InStock
B25284.03 B25284.06 B25284.14
Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté ≥98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 155640-85-0 Molecular Formula: C10H2CuF12O4.xH2O Formula Weight: 477.64(anhy) Melting Point: ca 100° Boiling Point: 220° MDL No.: MFCD00151019
Formule: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: ∼ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151019
Numéro CAS: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité