Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté
Synonyms: Hexafluoroacetylacetono Copper(II) Salt, Copper(II) Hexafluoroacetylacetonate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, Bis(hexafluoroacetylacetonato)copper(II) hydrate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate xhydrate
009477-1G 009477-5G
FLUO009477-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009477-1G FLUO009477-5G
Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formule: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00151019
Numéro CAS: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité