Hexaammineruthenium trichloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO363340010EA 164 EUR InStock
ACRO363340010 ACRO363340050 ACRO363342500
Hexaammineruthenium trichloride 98%
Hexaammineruthenium trichloride
Formule: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011478
Numéro CAS: 14282-91-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Elemental Analysis ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité