4-Methylstilbene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1492-5GEA 352 EUR InStock
TCIAM1492-5G
4-Methylstilbene ≥98.0% (par GC)
4-Methylstilbene
Formule: C₁₅H₁₄
Numéro MDL: MFCD00452726
Numéro CAS: 4714-21-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/47/28975747.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité