2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
257740010 257740025 257740050
ACRO257740010EA 200 EUR InStock
ACRO257740010 ACRO257740025 ACRO257740050
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (p/p) en solution aqueuse
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formule: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15 g/mol
Point de fusion: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941547
Numéro CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité