Fmoc-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0297-25G F0297-5G
TCIAF0297-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAF0297-25G TCIAF0297-5G
Fmoc-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00037128
Numéro CAS: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0774c35fd592aaeb54f558b2766aec87ad65851d&vid=0774c35fd592aaeb54f558b2766aec87ad65851d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 187.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -36.0 to -40.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité