Dioxyde de zirconium ≥99% (base métaux sauf Hf) stabilisé, en poudre -325 Mesh (max. 4% Hf)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Stabilization: Stabilised with yttria (Y₂O₃) 10-15%
36272.22 36272.36
36272.22EA 112 EUR InStock
36272.22 36272.36
Dioxyde de zirconium ≥99% (base métaux sauf Hf) stabilisé, en poudre -325 Mesh (max. 4% Hf)
Dioxyde de zirconium
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 + 10-15% Y2O3 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00145546
Formule: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Point d'ébullition: ∼5000 °C
Point de fusion: ∼2700 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité